Tisk…
trans-2,4-Dichlorocinnamic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8283-25G OR8283-5G
APOSOR8283-25GEA 870 CZK
APOSOR8283-25G APOSOR8283-5G
trans-2,4-Dichlorocinnamic acid 98%
trans-2,4-Dichlorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₆Cl₂O₂
MW: 217,05 g/mol
Bod tání: 233…235 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004373
CAS číslo: 20595-45-3