Tisk…
4-Methyl-2-thiopheneboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Methylthiophen-2-yl)boronic acid, 4-Methylthiophene-2-boronic acid
OR8282-25G OR8282-5G OR8282-100MG OR8282-10G
APOSOR8282-25GEA 16800 CZK
APOSOR8282-25G APOSOR8282-5G APOSOR8282-100MG APOSOR8282-10G
4-Methyl-2-thiopheneboronic acid 97%
4-Methyl-2-thiopheneboronic acid
Vzorec: C₅H₇BO₂S
MW: 141,99 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01319040
CAS číslo: 162607-15-0