Tisk…
cis-3-Aminocyclobutanecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR8278-100MG OR8278-250MG
APOSOR8278-100MGEA 1240 CZK
APOSOR8278-100MG APOSOR8278-250MG
cis-3-Aminocyclobutanecarboxylic acid
cis-3-Aminocyclobutanecarboxylic acid
Vzorec: C₅H₉NO₂
MW: 115,1300 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659964
CAS číslo: 74316-27-1