Tisk…
4-Chloro-7-methoxyquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8277-1G OR8277-250MG
APOSOR8277-1GEA 827 CZK
APOSOR8277-1G APOSOR8277-250MG
4-Chloro-7-methoxyquinoline
4-Chloro-7-methoxyquinoline
Vzorec: C₁₀H₈ClNO
Bod tání: 75…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659036
CAS číslo: 68500-37-8