2',3'-Dichloroacetophenone 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR8271-25G
OR8271-5G
OR8271-100G
APOSOR8271-25GEA
2690
CZK
APOSOR8271-25G
APOSOR8271-5G
APOSOR8271-100G
2',3'-Dichloroacetophenone 95+%
2',3'-Dichloroacetophenone
Vzorec:
C₈H₆Cl₂O Bod varu: 106…108 °C/2,0mmHg Hustota: 1,293 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052988 CAS číslo: 56041-57-7 EINECS: 259-954-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...