Tisk…
4,5-Dichloronicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8270-1G OR8270-50MG OR8270-250MG OR8270-500MG OR8270-2.5G
APOSOR8270-1GEA 14520 CZK
APOSOR8270-1G APOSOR8270-50MG APOSOR8270-250MG APOSOR8270-500MG APOSOR8270-2.5G
4,5-Dichloronicotinic acid
4,5-Dichloronicotinic acid
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861987
CAS číslo: 473837-10-4