5-Methoxyanthranilic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR8266-100G
OR8266-25G
OR8266-5G
APOSOR8266-100GEA
7840
CZK
APOSOR8266-100G
APOSOR8266-25G
APOSOR8266-5G
5-Methoxyanthranilic acid
5-Methoxyanthranilic acid
Vzorec:
C₈H₉NO₃ Bod tání: 148…152 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016509 CAS číslo: 6705-03-9 |