Tisk…
4-Nitro-m-cresol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methyl-4-nitrophenol, 1-Hydroxy-3-methyl-4-nitrobenzene
OR8262-100G
APOSOR8262-100GEA 1660 CZK
APOSOR8262-100G
4-Nitro-m-cresol
4-Nitro-m-cresol
Vzorec: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Bod tání: 127…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007333
CAS číslo: 2581-34-2