Tisk…

5,7-Dichloro-2-methyl-8-quinolinol

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR8257-1G OR8257-25G OR8257-5G
APOSOR8257-1GEA 662 CZK
APOSOR8257-1G APOSOR8257-25G APOSOR8257-5G
5,7-Dichloro-2-methyl-8-quinolinol
5,7-Dichloro-2-methyl-8-quinolinol
Vzorec: C₁₀H₇Cl₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023984
CAS číslo: 72-80-0
EINECS: 200-789-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR