Tisk…
8-Hydroxyquinoline-N-Oxide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR8255-100G OR8255-25G
APOSOR8255-100GEA 4200 CZK
APOSOR8255-100G APOSOR8255-25G
8-Hydroxyquinoline-N-Oxide
8-Hydroxyquinoline-N-Oxide
Vzorec: C₉H₇NO₂
Bod tání: 138…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006739
CAS číslo: 1127-45-3