Tisk…
3-Bromo-5-nitro-N-propylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR8251-1G OR8251-5G
APOSOR8251-1GEA 3740 CZK
APOSOR8251-1G APOSOR8251-5G
3-Bromo-5-nitro-N-propylbenzamide 98%
3-Bromo-5-nitro-N-propylbenzamide
Vzorec: C₁₀H₁₁BrN₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258764
CAS číslo: 929000-38-4