Tisk…
3'-Azido-3'-deoxythymidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(3-Azido-2,3-dideoxy-beta-D-ribofuranosyl)thymine, Zidovudine, Azidothymidine, AZT
OR8250T-1G OR8250T-5G
APOSOR8250T-1GEA 417 CZK
APOSOR8250T-1G APOSOR8250T-5G
3'-Azido-3'-deoxythymidine 97%
3'-Azido-3'-deoxythymidine
A potent & selective inhibitor of HIV-1 replication.
Vzorec: C₁₀H₁₃N₅O₄
MW: 267,25 g/mol
Bod tání: 113…115 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00006536
CAS číslo: 30516-87-1