Tisk…
4-Nitrophenethyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8248-10G OR8248-50G
APOSOR8248-10GEA 417 CZK
APOSOR8248-10G APOSOR8248-50G
4-Nitrophenethyl bromide
4-Nitrophenethyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrNO₂
Bod varu: 116 °C/0,2mmHg
Bod tání: 67…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007386
CAS číslo: 5339-26-4
EINECS: 226-271-7