Tisk…
4-Nitrophthalonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile, 4-Nitro-1,2-benzenedicarbonitrile, 4-Nitro-1,2-dicyanobenzene
OR8247-100G OR8247-25G OR8247-5G OR8247-500G OR8247-1KG
APOSOR8247-100GEA 953 CZK
APOSOR8247-100G APOSOR8247-25G APOSOR8247-5G APOSOR8247-500G APOSOR8247-1KG
4-Nitrophthalonitrile
4-Nitrophthalonitrile
Vzorec: C₈H₃N₃O₂
MW: 173,13 g/mol
Bod tání: 136…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040301
CAS číslo: 31643-49-9
EINECS: 250-748-9