Tisk…
1-Nitrózo-2-naftol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxy-1-nitrosonaphthalene, 1-Nitrosonaphthalen-2-ol
OR8246-10G OR8246-250G OR8246-50G
APOSOR8246-10GEA 2700 CZK
APOSOR8246-10G APOSOR8246-250G APOSOR8246-50G
1-Nitrózo-2-naftol 99%
1-Nitrózo-2-naftol
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
Bod tání: 106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003884
CAS číslo: 131-91-9