Tisk…
6-Amino-m-cresol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Amino-2-hydroxy-4-methylbenzene, 2-Hydroxy-4-methylaniline, Cetilistat Impurity 4, 4-Amino-3-hydroxytoluene, 2-Amino-5-methylphenol
OR8233-100G
APOSOR8233-100GEA 2570 CZK
APOSOR8233-100G
6-Amino-m-cresol 98%
6-Amino-m-cresol
Vzorec: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Bod tání: 159…162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007693
CAS číslo: 2835-98-5