Tisk…
6-Nitro-m-cresol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8232-25G OR8232-100G
APOSOR8232-25GEA 0 CZK
APOSOR8232-25G APOSOR8232-100G
6-Nitro-m-cresol
6-Nitro-m-cresol
Vzorec: C₇H₇NO₃
Bod tání: 53…56 °C
Bod vzplanutí: 109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007111
CAS číslo: 700-38-9
EINECS: 211-843-0
UN: 2446
ADR: 6.1,III