Tisk…
2-Amino-4-(4-methylphenyl)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8227-1G OR8227-500MG
APOSOR8227-1GEA 1330 CZK
APOSOR8227-1G APOSOR8227-500MG
2-Amino-4-(4-methylphenyl)pyrimidine
2-Amino-4-(4-methylphenyl)pyrimidine
Vzorec: C₁₁H₁₁N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00665911
CAS číslo: 263276-44-4