Tisk…
3-Bromo-2,6-dihydroxy-5-nitrobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
OR8226-1G OR8226-25G OR8226-5G
APOSOR8226-1GEA 622 CZK
APOSOR8226-1G APOSOR8226-25G APOSOR8226-5G
3-Bromo-2,6-dihydroxy-5-nitrobenzonitrile
3-Bromo-2,6-dihydroxy-5-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄BrNO
Bod tání: 160 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 288067-35-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III