Tisk…
3-Chlorophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8225-100G OR8225-25G OR8225-500G
APOSOR8225-100GEA 1490 CZK
APOSOR8225-100G APOSOR8225-25G APOSOR8225-500G
3-Chlorophenol
3-Chlorophenol
Vzorec: C₆H₅ClO
MW: 128.56
Bod varu: 214 °C
Bod tání: 30…34 °C
Hustota: 1.245 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002256
CAS číslo: 108-43-0
EINECS: 203-582-6
UN: 2020
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,02173