Tisk…
1,3-Dimethoxy-4-iodobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Iodo-2,4-dimethoxybenzene, 2,4-Dimethoxyiodobenzene
OR8223-1G OR8223-25G OR8223-5G
APOSOR8223-1GEA 622 CZK
APOSOR8223-1G APOSOR8223-25G APOSOR8223-5G
1,3-Dimethoxy-4-iodobenzene
1,3-Dimethoxy-4-iodobenzene
Vzorec: C₈H₉IO₂
MW: 264,06 g/mol
Bod varu: 135 °C/14mmHg
Bod tání: 37…41 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059268
CAS číslo: 20469-63-0