Tisk…
3-Iodobenzaldehyde 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR8221-1G OR8221-25G OR8221-5G
APOSOR8221-1GEA 622 CZK
APOSOR8221-1G APOSOR8221-25G APOSOR8221-5G
3-Iodobenzaldehyde 99%
3-Iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅IO
MW: 232.02
Bod varu: 124…125 °C/13mmHg
Bod tání: 55…60 °C
MDL Number: MFCD00039573
CAS číslo: 696-41-3