Tisk…

2-Iodo-4-nitrotoluene

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Iodo-1-methyl-4-nitrobenzene

OR8219-25G OR8219-5G
APOSOR8219-25GEA 3540 CZK
APOSOR8219-25G APOSOR8219-5G
2-Iodo-4-nitrotoluene
2-Iodo-4-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆INO₂
MW: 263.03
Bod varu: 165 °C
Bod tání: 52…54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024329
CAS číslo: 7745-92-8
EINECS: 231-808-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR