Tisk…
Phenylacetylene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8217-25G OR8217-100G OR8217-500G
APOSOR8217-25GEA 622 CZK
APOSOR8217-25G APOSOR8217-100G APOSOR8217-500G
Phenylacetylene
Phenylacetylene
Vzorec: C₈H₆
Bod varu: 142…144 °C
Bod tání: –45 °C
Hustota: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 27 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008570
CAS číslo: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
UN: 3295
ADR: 3,III