Tisk…
3-(2-Methylpyrimidin-4-yl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8210-1G OR8210-5G
APOSOR8210-1GEA 4010 CZK
APOSOR8210-1G APOSOR8210-5G
3-(2-Methylpyrimidin-4-yl)aniline
3-(2-Methylpyrimidin-4-yl)aniline
Vzorec: C₁₁H₁₁N₃
MW: 185.23 g/mol
Bod tání: 107…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067950
CAS číslo: 175201-90-8