Tisk…
5-Nitro-2-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8191-1G OR8191-250MG
APOSOR8191-1GEA 2480 CZK
APOSOR8191-1G APOSOR8191-250MG
5-Nitro-2-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)benzoic acid
5-Nitro-2-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₆N₂O₅
Bod tání: 172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052231
CAS číslo: 175136-71-7