Tisk…
(5-Bromopentyl)benzene 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-5-phenylpentane
OR8183-5G
APOSOR8183-5GEA 9060 CZK
APOSOR8183-5G
(5-Bromopentyl)benzene 95+%
(5-Bromopentyl)benzene
Vzorec: C₁₁H₁₅Br
MW: 227,14 g/mol
Bod varu: 148 °C/18mmHg
Hustota: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075177
CAS číslo: 14469-83-1