Tisk…
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8182-100G OR8182-25G OR8182-5G
APOSOR8182-100GEA 19680 CZK
APOSOR8182-100G APOSOR8182-25G APOSOR8182-5G
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline 95%
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline
Vzorec: C₈H₈N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00171470
CAS číslo: 6523-49-5