Tisk…
Methyl-4-bromo-3-nitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8177-1G OR8177-25G OR8177-5G
APOSOR8177-1GEA 622 CZK
APOSOR8177-1G APOSOR8177-25G APOSOR8177-5G
Methyl-4-bromo-3-nitrobenzoate
Methyl-4-bromo-3-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₆BrNO₄
Bod tání: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00553089
CAS číslo: 2363-16-8