Tisk…
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8176-25G OR8176-5G
APOSOR8176-25GEA 1040 CZK
APOSOR8176-25G APOSOR8176-5G
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrNO₄
Bod tání: 199…206 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00272137
CAS číslo: 6319-40-0