Methyl-2-amino-3-nitrobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 2-amino-3-nitrobenzoate
OR8159-1G
OR8159-25G
OR8159-5G
APOSOR8159-1GEA
622
CZK
APOSOR8159-1G
APOSOR8159-25G
APOSOR8159-5G
Methyl-2-amino-3-nitrobenzoate 95%
Methyl-2-amino-3-nitrobenzoate
Vzorec:
C₈H₈N₂O₄ Bod tání: 97…98 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02093531 CAS číslo: 57113-91-4 |