Tisk…
N-Acetylneuraminic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8154-5G OR8154-10G
APOSOR8154-5GEA 953 CZK
APOSOR8154-5G APOSOR8154-10G
N-Acetylneuraminic acid 97%
N-Acetylneuraminic acid
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₉
Bod tání: 184…186 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00006620
CAS číslo: 131-48-6