Tisk…
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonylchloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
OR8150-1G
APOSOR8150-1GEA 1240 CZK
APOSOR8150-1G
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonylchloride 97%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonylchloride
Vzorec: C₆H₉ClN₂O₂S
MW: 208,6700 g/mol
Bod tání: 39…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02180944
CAS číslo: 59340-27-1
UN: 3261
ADR: 8,III