1,2,3-Thiadiazole-4-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR8149-1G
OR8149-250MG
APOSOR8149-1GEA
8670
CZK
APOSOR8149-1G
APOSOR8149-250MG
1,2,3-Thiadiazole-4-carbaldehyde 97%
1,2,3-Thiadiazole-4-carbaldehyde
Vzorec:
C₃H₂N₂OS MW: 114.13 g/mol |
MDL Number:
MFCD02180762 CAS číslo: 27643-15-8 |