Tisk…
2-Propylthiazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8147-25G OR8147-5G
APOSOR8147-25GEA 9460 CZK
APOSOR8147-25G APOSOR8147-5G
2-Propylthiazole 97%
2-Propylthiazole
Vzorec: C₆H₉NS
Bod varu: 62 °C/15mmHg
Hustota: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00053154
CAS číslo: 17626-75-4