4-(Piperazin-1-yl)-1H-indole
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-(1-Piperazinyl)indole
OR8146-1G
OR8146-250MG
APOSOR8146-1GEA
9690
CZK
APOSOR8146-1G
APOSOR8146-250MG
4-(Piperazin-1-yl)-1H-indole
4-(Piperazin-1-yl)-1H-indole
Vzorec:
C₁₂H₁₅N₃ MW: 201,27 g/mol Bod tání: 198…199 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00831776 CAS číslo: 84807-09-0 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)