Tisk…
1-Methylimidazole-4-sulphonamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8127-1G OR8127-250MG OR8127-5G
APOSOR8127-1GEA 4140 CZK
APOSOR8127-1G APOSOR8127-250MG APOSOR8127-5G
1-Methylimidazole-4-sulphonamide 97%
1-Methylimidazole-4-sulphonamide
Vzorec: C₄H₇N₃O₂S
Bod tání: 222…224 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02091382
CAS číslo: 111124-90-4