Tisk…
3-(5-Methylfuran-2-yl)phenylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8126-1G OR8126-250MG
APOSOR8126-1GEA 6620 CZK
APOSOR8126-1G APOSOR8126-250MG
3-(5-Methylfuran-2-yl)phenylamine 97%
3-(5-Methylfuran-2-yl)phenylamine
Vzorec: C₁₁H₁₁NO
Bod tání: 61…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01126401
CAS číslo: 306935-67-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III