Tisk…
5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2-methyl-3-furoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8125-1G OR8125-250MG
APOSOR8125-1GEA 3110 CZK
APOSOR8125-1G APOSOR8125-250MG
5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2-methyl-3-furoic acid 97%
5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2-methyl-3-furoic acid
Vzorec: C₈H₁₁NO₅S
Bod tání: 169 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02180761
CAS číslo: 306936-39-0
UN: 3261
ADR: 8,II