3,6-Dichloropicolinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3,6-Dichloropyridine-2-carboxylic acid
OR8123-100G
OR8123-25G
OR8123-500G
APOSOR8123-100GEA
1660
CZK
APOSOR8123-100G
APOSOR8123-25G
APOSOR8123-500G
3,6-Dichloropicolinic acid
3,6-Dichloropicolinic acid
Vzorec:
C₆H₃Cl₂NO₂ Bod vzplanutí: >100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00078655 CAS číslo: 1702-17-6 EINECS: 216-935-4 |