Tisk…
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8122-1G OR8122-250MG OR8122-5G
APOSOR8122-1GEA 910 CZK
APOSOR8122-1G APOSOR8122-250MG APOSOR8122-5G
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine
Vzorec: C₆H₄BrN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09261434
CAS číslo: 865156-68-9