Tisk…
Methyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8119-250MG OR8119-1G
APOSOR8119-250MGEA 4140 CZK
APOSOR8119-250MG APOSOR8119-1G
Methyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate 95+%
Methyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate
Vzorec: C₈H₉ClO₅S
Bod tání: 65…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02180739
CAS číslo: 306936-34-5
UN: 1759
ADR: 8,III