Tisk…
3-Methylbenzamidine hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Methylbenzene-1-carboximidamide hydrochloride, 3-Methylbenzimidamide hydrochloride, 3-Methylphenylamidine hydrochloride
OR8117-1G OR8117-25G OR8117-5G
APOSOR8117-1GEA 751 CZK
APOSOR8117-1G APOSOR8117-25G APOSOR8117-5G
3-Methylbenzamidine hydrochloride 98%
3-Methylbenzamidine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₁ClN₂
MW: 170.64
Bod tání: 186…188 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02180878
CAS číslo: 20680-59-5