Tisk…
Methyl-4-amino-2,2'-bithiophene-5-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8116-1G OR8116-500MG
APOSOR8116-1GEA 8700 CZK
APOSOR8116-1G APOSOR8116-500MG
Methyl-4-amino-2,2'-bithiophene-5-carboxylate 97%
Methyl-4-amino-2,2'-bithiophene-5-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉NO₂S₂
Bod tání: 107…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01566302
CAS číslo: 169759-79-9