Tisk…
1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(4-Methylpiperazino)aniline, 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylamine, 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline
OR8114-1G OR8114-25G OR8114-5G
APOSOR8114-1GEA 622 CZK
APOSOR8114-1G APOSOR8114-25G APOSOR8114-5G
1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine 99%
1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine
Vzorec: C₁₁H₁₇N₃
Bod tání: 89…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00172703
CAS číslo: 16153-81-4
UN: 3263
ADR: 8,III