Tisk…
2-Isobutylthiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR8109-100G OR8109-25G OR8109-5G
APOSOR8109-100GEA 12870 CZK
APOSOR8109-100G APOSOR8109-25G APOSOR8109-5G
2-Isobutylthiazole 98%
2-Isobutylthiazole
Vzorec: C₇H₁₁NS
MW: 141,24 g/mol
Bod varu: 175 °C/760mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005334
CAS číslo: 18640-74-9