Tisk…
2-(4-Isobutylphenyl)propanenitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8108-1G OR8108-5G
APOSOR8108-1GEA 7510 CZK
APOSOR8108-1G APOSOR8108-5G
2-(4-Isobutylphenyl)propanenitrile 97%
2-(4-Isobutylphenyl)propanenitrile
Vzorec: C₁₃H₁₇N
Bod varu: 124 °C/0,8mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02180706
CAS číslo: 58609-73-7
EINECS: 261-365-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III