Tisk…
5-Iodo-2-furaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8105-100G OR8105-25G OR8105-5G OR8105-1G
APOSOR8105-100GEA 21590 CZK
APOSOR8105-100G APOSOR8105-25G APOSOR8105-5G APOSOR8105-1G
5-Iodo-2-furaldehyde 95%
5-Iodo-2-furaldehyde
Vzorec: C₅H₃IO₂
Bod tání: 126…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00159503
CAS číslo: 2689-65-8