Tisk…
(S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8104-1G OR8104-5G OR8104-25G
APOSOR8104-1GEA 622 CZK
APOSOR8104-1G APOSOR8104-5G APOSOR8104-25G
(S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-methanol 97%
(S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-methanol
Vzorec: C₁₀H₁₃NO
Bod tání: 114…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631316
CAS číslo: 18881-17-9