Tisk…
Fmoc-Thz-OH 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Fmoc-L-thiazolidine-4-carboxylic acid, Fmoc-L-thioproline, (R)-3-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)thiazolidine-4-carboxylic acid, (4R)-3-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-1,3-thiazolane-4-carboxylic acid
OR8102-250MG OR8102-5G OR8102-25G
APOSOR8102-250MGEA 622 CZK
APOSOR8102-250MG APOSOR8102-5G APOSOR8102-25G
Fmoc-Thz-OH 97%
Fmoc-Thz-OH
Vzorec: C₁₉H₁₇NO₄S
MW: 355.408 g/mol
Bod tání: 153…158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00235910
CAS číslo: 133054-21-4